Documenti fondamentali
EP5702763004
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
103,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
103,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702763004 (Global)
Parametri
2.577 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
12 mm
Compatibilità
for use with 90 mL rectangular bucket
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)