Documenti fondamentali
EP5702733008
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with 100 mL round buckets, pack of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
98,10 €
98,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
98,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
98,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL,
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702733008 (Global)
Parametri
2.943 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
60 mm
Compatibilità
for use with 100 mL round buckets
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)