BR28930
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 315-385 mm pipettes
Scegli un formato
67,70 €
Scegli un formato
About This Item
67,70 €
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
Caratteristiche
Holds 315-385 mm pipettes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 28930
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)