very easy to use a clean, hope they can make a little bigger
Z363553
Cuvette rack
Holds 20 cuvettes
Sinonimo/i:
rack tube, racks tube, tube racks
Scegli un formato
40,60 €
Scegli un formato
About This Item
40,60 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
12.5-mm O.D. cells in two tiers
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
8 1/4 in. × 2 3/4 in. × 1 3/8 in.
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)