E1274
Estrone
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Folliculin
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Punto di fusione
258-260 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRA(2101) , ESRRB(2103) , HSD17B1(3292) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Esr1(24890)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?