Vai a
E9750
Estrone
≥99% (HPLC), powder, estrogen receptor agonist
Sinonimo/i:
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Folliculin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
26,40 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
73,20 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
135,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
478,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-164-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915077
Assay:
≥99%
Form:
powder
26,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Estrone, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥99%
form
powder
mp
258-260 °C (lit.)
solubility
dioxane: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
InChI key
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
General description
Estrone is a weak form of estrogen and exists as estrone sulphate. Estrone is a luteolytic estrogen produced by the corpus luteum. In the follicle, estrone is synthesized from androstenedione by the action of cytochrome P450 aromatase.
Application
Estrone has been used:
  • as medium supplement for hormone based degranulation studies of natural killer cells
  • as an endocrine disrupting compound for screening bacterial biosensor in toxic water.
  • as medium component for monitoring fatty acid synthase (FASN) activity in breast adenocarcinoma cell lines
Biochem/physiol Actions
Estrone is an agonist for the estrogen receptor. The estradiol to estrone interconversion is favourable in menopause. Oral hormone replacement therapy (HRT) of estradiol-17β increases circulating levels of estrone.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1535BP8601255001
Estrone ≥99%
Sigma-Aldrich
E9750
Estrone
Estrone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1535
Estrone
Estrone British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP860
Estrone
Estrone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1255001
Estrone
description
≥99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
crystalline
form
-
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
dioxane: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estrone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)