Documenti fondamentali
406368
Sigma-Aldrich
2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-one
98%
Sinonimo/i:
2,4-Diethylthioxanthone
Scegli un formato
25 G
100,00 €
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
100,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
66-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1cc(CC)c2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C17H16OS/c1-3-11-9-12(4-2)17-14(10-11)16(18)13-7-5-6-8-15(13)19-17/h5-10H,3-4H2,1-2H3
BTJPUDCSZVCXFQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Photoinitiator
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yinfeng He et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 105(6), 1645-1657 (2016-05-15)
A new type of photocrosslinkable polycaprolactone (PCL) based ink that is suitable for three-dimensional (3D) inkjet printing has been developed. Photocrosslinkable Polycaprolactone dimethylacrylate (PCLDMA) was synthesized and mixed with poly(ethylene glycol) diacrylate (PEGDA) to prepare an ink with a suitable