Vai a
D3664
Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus
suitable for substrate for DNase (Readily soluble)
Sinonimo/i:
CT-DNA, calf thymus DNA, DNA sodium salt from calf thymus, Thymonucleic acid sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 x 1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
200,00 €
5 x 2 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
298,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
powder or crystals
Storage temp.:
2-8°C
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder or crystals
Quality Segment
suitability
suitable for substrate for DNase (Readily soluble)
storage temp.
2-8°C
Application
Calf thymus DNA (CT-DNA) is a natural DNA widely used in studies of DNA binding anticancer agents and DNA binding agents that modulate DNA structure and function. Calf thymus DNA is also used in physicochemical studies of DNA behavior in solution.
Packaging
Preweighed vials prepared from D1501
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D4522D4764D1501
description
suitable for substrate for DNase (Readily soluble)
description
Type XV, Activated, lyophilized powder
description
Genomic, unsheared
description
Type I, fibers
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder or crystals
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
fibers
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for substrate for DNase (Readily soluble)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the length of DNA?
    1 risposta
    1. This product is a highly polymerized DNA which contains both double stranded and single stranded forms. However, double stranded DNA is the predominant form. The molecular weight is reported to be between 10-15 million daltons. Using a common conversion, this would be 15385 bp to 23077 bp in length.
      Please also review the Product Information Sheet at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/010/d3664pis.pdf