Documenti fondamentali
R7757
Sigma-Aldrich
Red Blood Cell Lysing Buffer Hybri-Max
Liquid, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Sinonimo/i:
RBC Lysing Buffer
Scegli un formato
100 ML
57,90 €
57,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
57,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
57,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Red Blood Cell Lysing Buffer Hybri-Max, liquid, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Applicazioni
Recommended for use by adding 1 mL of buffer to a cell pellet (cell pellet = 1 spleen or 100-200 million cells). Gently mix for 1 minute. Dilute the buffer with 15-20 mL of medium or salt solution. Centrifuge at 250-500 × g for 7 minutes and decant the supernatant. Cells may be diluted and prepared for counting or fusion. If lysis is incomplete, steps 1-4 may be repeated.
Azioni biochim/fisiol
Red Blood Cell Lysing Buffer has been developed for use in hybridoma protocols to remove red blood cells from mouse splenocyte suspensions before fusion. It is also useful in systems where it may be desirable to remove red blood cells from cell suspensions, such as whole blood.
Componenti
Contains 8.3 g/L ammonium chloride in 0.01 M Tris-HCl buffer.
Altre note
Note: This product is intended for the removal of red blood cells from mice. This product may not be appropriate for the lysis of red blood cells of other animals. The suitability of the product in any application other than mouse splenocytes must be determined by the researcher.
Note legali
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–6 di 6 domande  
  1. I will be using your RBC cell lysing buffer cat# R7757. The protocol on your web site mentions to add 1mL of the lysis buffer to a cell pellet representing 1 spleen. Is this correct? That just seems low to me. Please let me know.
    1 risposta
    1. The correct volume is 1mL per mouse spleen, or 100-200 million cells, for use in hybridoma protocols.
      Utile?
  2. Is the BSA standard supplied with Product B6916, Bradford Reagent?
    1 risposta
    1. No, we do not supply the BSA standard with this reagent. We recommend using one of the following products: Protein Standard (BSA) Solution, (2 mg/mL), Product No. P0834 or Protein Standard (BSA) Solution, (1 mg/mL), Product No. P0914, if lower concentrations of protein are to be measured.
      Utile?
  3. In step 3 of your usage sheet for Product R7757, Red Blood Cell Lysing Buffer Hybri-Max™, you say to dilute this buffer with medium or "salt solution". What salt solution is appropriate?
    1 risposta
    1. Any balanced salt solution such as DPBS (Dulbecco's phosphate buffered saline) or HBSS (Hank's Balanced Salt Solution) may be used to dilute the buffer when following this procedure.
      Utile?
  4. Can Product R7757, Red Blood Cell Lysing Buffer Hybri-Max™, be used to lyse cells that are trapped in whole tissue preparations?
    1 risposta
    1. Unfortunately, we have not verified the suitability of this lysis buffer for using with tissue samples and do not have a protocol.
      Utile?
  5. Since you do not recommend Product R7757, Red Blood Cell Lysing Buffer Hybri-Max™, for treating whole blood, what protocol and products do you recommend for red cell lysis in a sample of whole blood?
    1 risposta
    1. The following is a suggested protocol:1. Centrifuge to remove plasma. A volume of 0.2 mL of whole blood will yield approximately 0.1 mL of packed cells. Add 0.1ml of 1X buffer such as HBSS (Hanks' balanced salt solution, Product No. H1641) or DPBS (Dulbecco's phosphate buffered saline solution, Product No. D1283), to 0.1 mL of the pelleted cells and resuspend the pellet.2. Add 1-2 mls of 0.1X diluent (or water) and quickly mix cells using the same pipette.3. After 15 seconds, quickly add a volume of 2X diluent in the amount used in step 2 and mix thoroughly.  Dilute further with 1X diluent.  Wash cells once with buffer.
      Utile?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.