CLS4815
Corning® gel-loading pipet tips
0.2-10μL flat microvolume gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 400 tips/case
Sinonimo/i:
gel loading pipet tips, gel loading pipette tips
Scegli un formato
201,00 €
Scegli un formato
About This Item
201,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
natural tip
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
packaging: rack
Confezionamento
rack of 200
Produttore/marchio commerciale
Corning 4815
Lunghezza
83 mm
Intervallo di volume
0.2-10 μL
Volume
0.2—10 μL
Descrizione generale
- Tips are 83 mm in length
- Total capacity of 200 μL
- 200 tips/rack
- Nonsterile
- Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)