CLS4840
Corning® microvolume pipet tips
0.2-10 μL, universal fit bulk packed pipet tips, natural, non-sterile, 10,000 tips/case
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
540,00 €
Scegli un formato
About This Item
540,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
natural tip
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
Confezionamento
bag of 1000
case of 10000
Produttore/marchio commerciale
Corning 4840
Intervallo di volume
0.2-10 μL
Volume
0.2—10 μL
Compatibilità
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)