Documenti fondamentali
A2723
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 20E, volume range 0.5-10 μL, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
1 PKG
187,00 €
1 CASE
662,00 €
187,00 €
Prezzo di listino220,00 €Risparmia il 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
187,00 €
1 CASE
662,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
187,00 €
Prezzo di listino220,00 €Risparmia il 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
Confezionamento
case of 5 packs
pack of 960 ea (Racked)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2149E
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
10 μL
Intervallo di volume
0.5-10 μL
Volume
0.5—10 μL
Compatibilità
for use with Eppendorf 4810 .5-10 μl
Eppendorf Research/Reference .5-10 μl
Eppendorf Research Pro .5-10 μl
Eppendorf Response 4850 .5-10 μl
Eppendorf Titerman 4908 .5-10 μl
Mettler-Toledo VoluMate .5-10 μl
Nichiryo/BenchMate .5-10 μl
Socorex/Wheaton Calibra/822 .2-2 μl/1-10 μl
Transferpette Single/Multi-Channel .5-10 μl
Transferpette Multi-Channel (Limited Draw) 2-20 μl
Transferpette Ultra-Micro 2-20 μl
Descrizione generale
An ultra-micro tip designed for Eppendorf and Nichiryo/BenchMate pipetters.
Applicazioni
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).[1][2][3]
Confezionamento
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Prolonged arthritis associated with sindbis-related (Pogosta) virus infection.
Laine M
Rheumatology (Oxford, England), 39, 1272-1274 (2000)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)
Nitrogenase genes in PCR and RT-PCR reagents: implications for studies of diversity of functional genes.
Zehr JP
Biotechniques, 35, 996-1002 (2003)