Documenti fondamentali
CLS4712
Corning® universal fit hinged racked pipet tips
1-200 μL pipet tips, yellow, non-sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
960 EA
64,50 €
64,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
960 EA
64,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
64,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
round polypropylene tip
yellow tip
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
insert racks without hinged lid
Confezionamento
rack of 96
Produttore/marchio commerciale
Corning 4712
Intervallo di volume
1-200 μL
Volume
1—200 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Corning® universal fit hinged rack pipet tips are designed to assure a reliable fit with all major brand pipettors. Tips are available in two sizes: 200 μL and 1000 μL. The hinged rack design allows easy rack stacking. The hinged closure allows steam penetration during autoclaving. Racks can be reused. Simply remove the tip insert in the rack and replace with the Corning tip inserts for hinged racks.
  • For use with 1-200 μL and 100-1000 μL single and multichannel pipettors
  • 200 μL racks have 96 tips per rack; 1000 μL racks have 100 tips per rack
  • Exceptional durability - all Corning tip racks stand up to the demands of use with multichannel pipettors and withstand repeated autoclaving cycles
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Available sterile and nonsterile
  • Tips are not graduated
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)