Documenti fondamentali
MTCP5720
MTC Bio LoadWell Gel Loading Pipette Tip
capacity 200 μL, tip diam. 0.7 mm, sterile, rack of 10 × 96 ea
Sinonimo/i:
pipetting tip, plastic tube
Scegli un formato
960 EA
119,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
960 EA
119,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121606
NACRES:
NB.15
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
(virgin medical grade polypropylene)
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
endotoxin free
Confezionamento
rack of 10 × 96 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio P5720
Capacità
200 μL
Diametro puntale
0.7 mm
Volume
200 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
LoadWell Gel Loading Pipet Tip, 200ul, 0.7mm diameter tip, Sterile, 10 racks of 96 tips, 960 tips/pk.
LoadWell Gel Loading Tips have a 0.7mm outer diameter microcapillary orifice, ideal for introducing samples into gel electrophoresis wells. Designed to fit all standard 200uL pipettes (as well as 20uL, 50uL and 100uL pipettes), they are supplied sterile (E-beam), and packaged in autoclavable racks of 96 tips. Produced from virgin medical grade polypropylene, they are RNase, DNase, endotoxin and pyrogen free.
Caratteristiche e vantaggi
  • Narrow diameter, flexible capillary
  • Universal fir for standard pipettors
  • E-beam sterilized
  • Free of RNase, DNase, and Pyrogens
  • Convenient rack packaging
Note legali
LoadWell is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)