Documenti fondamentali
CLS431085
Flaconi per coltura cellulare Corning®
surface area 175 cm2, angled neck, cap (phenolic-style)
Sinonimo/i:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
Scegli un formato
50 EA
384,00 €
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
384,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
U-bottom flask
angled neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular flask
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 431085
Volume massimo
250 mL
Area superficiale
175 cm2
Volume d’esercizio
35-52.5 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Disponibile in varie dimensioni, disegni e stili del tappo per soddisfare le esigenze dell′operatore.
  • Prodotto con polistirene vergine otticamente trasparente
  • Trattato per consentire un′adesione cellulare ottimale
  • Numeri di lotto stampati per facilitare la tracciabilità
  • Integrità testata al 100%
  • Sterilizzato mediante irradiazione gamma e certificato apirogeno
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)