Vai a
C9802
Cover glasses
size 22 mm × 22 mm
Sinonimo/i:
Glass Cover Slips, Microscope Cover Glass
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Packaging:
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~155 per ounce
Per informazioni sul prodotto C9802, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~155 per ounce
size
22 mm × 22 mm
Application
Cover glasses have been used:
  • to mount the tissue sections on the slide for confocal laser scanning microscopic analysis
  • to scrape off excess mucus and residual feces from intestinal tissue during organoids preparation
  • in the microinjection chamber
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cover glasses
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)