CLS430168
Flaconi per coltura cellulare Corning®
surface area 25 cm2, canted neck, cap (plug seal)
Sinonimo/i:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
Scegli un formato
757,00 €
Scegli un formato
About This Item
757,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
canted neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 430168
Volume massimo
10 mL
Area superficiale
25 cm2
Volume d’esercizio
5-7.5 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
- Prodotto con polistirene vergine otticamente trasparente
- Trattato per consentire un′adesione cellulare ottimale
- Numeri di lotto stampati per facilitare la tracciabilità
- Integrità testata al 100%
- Sterilizzato mediante irradiazione gamma e certificato apirogeno
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)