Vai a
CLS3271
Camere per coltura cellulare Corning® CellSTACK®
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 6
Sinonimo/i:
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
6 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1340,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Surface area:
6360 cm2
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Material:
clear polystyrene , high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, short neck
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1, case of 6
Feature:
cap vented, graduations
1340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
clear polystyrene , high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, short neck
sterility
sterile
feature
cap vented, graduations
packaging
pack of 1, case of 6
manufacturer/tradename
Corning 3271
technique(s)
cell culture: suitable
surface area
6360 cm2
working volume
1250-1900 mL
suitability
suitable for (scale-up cell culture)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
  • Ideale per aumentare la scala della coltura cellulare
  • Le camere di coltura producono rese cellulari dell′ordine di 107 - 109
  • Alternative utili a più bottiglie a rullo o fiasche spinner.
  • Alta resistenza meccanica e integrità strutturale
  • Testato per tenuta stagna al 100% prima della spedizione
  • Certificato apirogeno e sterilizzato ai raggi gamma con bassa contaminazione dovuta a metodi di produzione moderni.
  • Aperture più grandi facilmente accessibili con chiusura filettata e tappi con sfiato.
  • Due ampi fori di riempimento di 26 mm di diametro consentono l′accesso diretto al fondo del comparto offrendo più alternative per trasferire sterilmente terreni di coltura e colture.
Features and Benefits
  • Has 6,360cm2 cell growth area
  • Two 26mm diameter filling ports allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile filling and emptying by pouring, pipetting or via tubing in a fully closed system
  • Standard 33mm threaded caps have 0.2μm pore nonwettable membranes sealed directly to the caps to allow gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Optional 33mm threaded caps are available with integrally sealed USP Class VI certified C-FLEX tubing to allow direct sterile transfer of media and cells
  • USP Class VI polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Sterilized by gamma radiation and certifiied nonpyrogenic
  • 100% leak tested prior to shipping
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLS3268CLS3319CLS3303
description
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 6
description
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, high-density polyethylene cap, case of 8
description
5 Chamber with Vent Caps, PS, TC-treated, w/ graduations, sterile, 2/cs
description
polystyrene, sterile (γ-irradiated), 1 Chamber with Vent Caps, graduations, case of 8
manufacturer/tradename
Corning 3271
manufacturer/tradename
Corning 3268
manufacturer/tradename
Corning 3319
manufacturer/tradename
Corning 3303
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
low binding surface
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile (γ-irradiated)
material
rectangular bottom flask, high-density polyethylene cap, short neck, clear polystyrene
material
rectangular bottom flask, clear polystyrene , short neck, high-density polyethylene cap
material
rectangular bottom flask, short neck, orange high-density polyethylene cap
material
polystyrene , cap (vented), vent cap, rectangular , straight neck , rectangular bottom flask
feature
cap vented, graduations
feature
cap vented, graduations
feature
cap vented, graduations
feature
cap, graduations
surface area
6360 cm2
surface area
636 cm2
surface area
3180 cm2
surface area
636 cm2
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)