CLS354517
Corning® BioCoat™ Poly-L-Lysine Culture Dish
diam. 60 mm
Sinonimo/i:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
Scegli un formato
132,00 €
Scegli un formato
About This Item
132,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 20 ea (1 pack )
Produttore/marchio commerciale
Corning 354517
Diametro
60 mm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)