Documenti fondamentali
CLS354469
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Culture Dish
diam. 100 mm
Sinonimo/i:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
Scegli un formato
20 EACH
109,00 €
109,00 €
Disponibile per la spedizione il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EACH
109,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
109,00 €
Disponibile per la spedizione il17 aprile 2025Dettagli
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 20 ea (1 pack )
Produttore/marchio commerciale
Corning 354469
Diametro
100 mm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)