Documenti fondamentali
CLS352095
Corning® Falcon® Centrifuge Tubes
capacity 15 mL, conical polystyrene, cap, dome seal screw, bagged, sterile
Sinonimo/i:
culture tube
Scegli un formato
500 EACH
200,00 €
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EACH
200,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.13
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap dome seal screw
Produttore/marchio commerciale
Corning 352095
Capacità
15 mL
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)