CLS3346
Corning ® 96 Well Microplate Storage Mat
non-sterile
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
Scegli un formato
517,00 €
Scegli un formato
About This Item
517,00 €
Prodotti consigliati
Descrizione
for expanded volume 450 μL plates
storage mat
Sterilità
non-sterile
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 3346
Misura
96 wells
Compatibilità
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)