Documenti fondamentali
AXYCM96RD
Corning® Axygen® AxyMats® 96 Round Well Compression Mat for PCR Microplates
for 96 well plates, pkg of 5x10mats/cs
Sinonimo/i:
Silicone compression mat
Scegli un formato
1 PKG
366,00 €
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
366,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
silicone (research-grade)
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc CM-96-RD
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10mats/cs
Note legali
AxyMats is a registered trademark of Corning, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)