Documenti fondamentali
CLS3080
Corning ® 96 Well Microplate Storage Mat
non-sterile
Sinonimo/i:
96-Well Storage Mat, Microplate Storage Mat, Storage Mat for Microplates
Scegli un formato
100 EA
414,00 €
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
414,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
storage mat III
Sterilità
non-sterile
non-sterile
Confezionamento
case of 100 ea
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 3080
Misura
96 wells
Compatibilità
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • Corning® 96 Well Microplate Storage Mat fits Corning® 96 round well plates and blocks.
  • Manufactured from EVA (ethyl vinyl acetate) and is compatible with DMSO.
  • Nonsterile and non-treated surface.
  • Free of DNase- and RNase.
  • Applied manually or with Storage Mat Applicator.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)