Vai a
AXYAM2MLRD
Corning® Axygen® AxyMats® 96 Round Well Sealing Mat for Deep Well Plate
for 2 mL round deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
Sinonimo/i:
Sealing mat
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 pkg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
370,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc AM-2ML-RD, Corning
Material:
silicone (research-grade)
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 5x10mats/cs
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
silicone (research-grade)
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-RD, Corning
packaging
pkg of 5x10mats/cs
size
96 wells
Application
Corning® Axygen® AxyMats® 96 Round Well Sealing Mat for Deep Well Plate has been used in genomic DNA extraction from Sporosarcina pasteurii.
Features and Benefits
  • Made from research-grade silicone
  • Follows ethanol rinse and bleach wash protocol for reuse
  • Reduce evaporation in PCR and storage applications over a wide range of temperatures
  • Compatible with P-DW-20-C, P-96-450V-C, P-DW-11-C, P-96-450R-C, assay,96 well deep well, and storage plates
  • Autoclavable
Legal Information
AxyMats is a registered trademark of Corning, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AXYAM384DWSQAXYAM2MLSQAXYAM2MLRDIMP
Sealing mat for 2 mL square deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
AXYAM2MLSQ
Sealing mat
description
for 2 mL round deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
description
for deep well plates, size 384 wells, pkg of 5x10mats/cs
description
for 2 mL square deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
description
for 2 mL round deep well plates, size 96 wells
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-RD, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc AM-384-DW-SQ
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-SQ, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc AM-2ML-RD-IMP
material
silicone (research-grade)
material
silicone (research-grade)
material
silicone (research-grade)
material
silicone (research-grade)
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
size
96 wells
size
384 wells
size
96 wells
size
96 wells
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)