Documenti fondamentali
CLS3081250CO
Pyrex® large knob top desiccators
replacement cover for 10.5L large knob top desiccator, 1/cs
Sinonimo/i:
desiccator covers, desiccator lids
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS3081250CO al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 3081-250CO
Compatibilità
suitable for (general analytical work)
Categorie correlate
Descrizione generale
Note: This is the desiccator cover replacement for the Pyrex desiccator CLS3181250.
The Pyrex large knob top desiccators are designed for general analytical work. The large sturdy knob makes the cover easy to handle. Warning: Not for use with vacuum applications. Do not subject to heat or pressure.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)