Documenti fondamentali
BR65043
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 355 mm, with knob lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Caratteristiche
with knob lid
Produttore/marchio commerciale
BRAND 65043
Diametro nominale × D.E. × alt.
250 mm × 320 mm × 355 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)