BR65031
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 233 mm, with knob lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
with knob lid
Produttore/marchio commerciale
BRAND 65031
Diametro nominale × D.E. × alt.
150 mm × 215 mm × 233 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)