BR65643
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with knob
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 115 mm, with knob lid
Sinonimo/i:
Accessories, Lids
Scegli un formato
127,00 €
Scegli un formato
About This Item
127,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
with knob lid
Produttore/marchio commerciale
BRAND 65643
Diametro nominale × D.E. × alt.
250 mm × 320 mm × 115 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)