Documenti fondamentali
CLS1015P250
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 250 mL
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
12 EA
126,00 €
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
126,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations (5 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1015P-250
Alt. × diam. est.
115 mm × 77 mm
Misura
250 mL
Descrizione generale
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)