CLS1000P5L
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 5 L
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
148,00 €
Scegli un formato
About This Item
148,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations (500 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1000P-5L
Alt. × diam. est.
247 mm × 181 mm
Misura
5 L
Categorie correlate
Descrizione generale
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)