CLS1003P500
Corning® reusable low form beaker
perfluoroalkoxy copolymer, size 500 mL
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
733,00 €
Scegli un formato
About This Item
733,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
perfluoroalkoxy copolymer
Caratteristiche
graduations (100 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1003P-500
Alt. × diam. est.
120 mm × 82 mm
Misura
500 mL
Descrizione generale
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)