196886
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
98%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid, 2-Carboxybenzotrifluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
247 °C/753 mmHg (lit.)
Punto di fusione
107-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3