Documenti fondamentali
CLS1000P600
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 600 mL
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
6 EA
53,30 €
53,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
53,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
53,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations (100 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1000P-600
Alt. × diam. est.
125 mm × 89 mm
Misura
600 mL
Descrizione generale
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)