Documenti
74041
Sigma-Aldrich
Sterility Indicator (Steam Sterilization)
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Spore Strips (for Steam Sterilization), Spore Strips Bioindicator (for Steam Sterilization)
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
These indicators consist of Bacillus stearothermophilus (ATCC 7953) spores impregnated on paper strips, individually placed into envelopes. Bacillus stearothermophilus is a thermophilic species which can grow at 65°C and above. The spores are highly resistant and are used to monitor autoclave performance. These indicators as specified by U.S. military specification MIL-S-36586 are GMP requirements of U.S. FDA.
Confezionamento
package of 25 strips
Dimension envelop (2 strips): 46x70 mm
Dimension strips: 33x7 mm
Componenti
Bacillus stearothermophilus (ATCC 7953) spores impregnated on paper strips (1 mio. spores per strip)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Contenuto correlato
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.