Documenti fondamentali
CLS1000P400
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 400 mL
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
6 EA
41,10 €
41,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
41,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116155
NACRES:
NB.43
41,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations (100 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1000P-400
Alt. × diam. est.
109 mm × 77 mm
Misura
400 mL
Descrizione generale
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)