CLS1003P1L
Corning® reusable low form beaker
perfluoroalkoxy copolymer, size 1 L
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
1.290,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.290,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
perfluoroalkoxy copolymer
Caratteristiche
graduations (100 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1003P-1L
Alt. × diam. est.
140 mm × 104 mm
Misura
1 L
Categorie correlate
Descrizione generale
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)