CLS1000P25
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 25 mL
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
67,80 €
Scegli un formato
About This Item
67,80 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations (5 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1000P-25
Alt. × diam. est.
47 mm × 32 mm
Misura
25 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)