Documenti fondamentali
Z681466
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 250 mL
Scegli un formato
1 EA
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
172,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
fits beaker size 250 mL
Produttore/marchio commerciale
BriskHeat
Altezza
3 in.
76 mm
Descrizione generale
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Note legali
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)