Documenti fondamentali
108CC5-TG-1
8062543, Mouse x Rat Hybridoma nerve, Neuronal
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
108CC5-TG-1, 08062543
Origine biologica
Mouse x Rat Hybridoma nerve
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Neuronal
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse neuroblastoma x Rat glioma hybrid
Descrizione della linea cellulare
A 6-thioguanine resistant mutant of 108CC5 (Sigma Catalogue number 08062521), a mouse neuroblastoma N18TG2 x rat glioma C6-BU-1 hybrid
Applicazioni
Used as a neuronal Model
Terreno di coltura
DMEM + 2 mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 0.1 mM 6-thioguanine. The cells can also be grown in the absence of 6-thioguanine.
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. The cultures rapidly produce lactic acid through anaerobic glycolysis causing the media to become acidified. The medium must never be allowed to become acidic as cells detach in clumps and take many passages to recover. Frequent inspection of cultures is therefore required.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)