Documenti fondamentali
C8501
Sigma-Aldrich
Z-Gly-Gly-Leu
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H25N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3