CC077
Human Collagen Type V
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
Sinonimo/i:
Collagen Type V
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Human Collagen Type V,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.5% non-collagen proteins
<1% collagen type III
<2% collagen type I
<2% collagen type IV
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... COL5A1(1289) , COL5A2(1290)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.