Documenti fondamentali
C7795
Sigma-Aldrich
Cloramfenicolo
γ-irradiated
Sinonimo/i:
D-(−)-treo-2,2-dicloro-N-[β-idrossi-α-(idrossimetil)-β-(4-nitrofenil)etil]acetammide, D-(−)-treo-2-dicloroacetammido-1-(4-nitrofenil)-1,3-propanediolo, D-treo-2,2-dicloro-N-[β-idrossi-α-(idrossimetil)-4-nitrofenetil]acetammide, Cloromicetina
About This Item
Formula condensata:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.13
Beilstein:
2225532
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.31
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Stato
powder
pKa 
~5.5
Punto di fusione
149-153 °C (lit.)
Solubilità
absolute ethanol: 5-20 mg/mL (as a stock solution)
methanol: soluble (as a stock solution)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Descrizione generale
Chemical structure: phenicole
Applicazioni
Chloramphenicol is a synthetic antibiotic, isolated from strains of Streptomyces venezuelae. It is often used for bacterial selection in molecular biology applications at 10-20 μg/mL and as a selection agent for transformed cells containing chloramphenicol reistance genes.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: il cloramfenicolo inibisce la sintesi proteica batterica bloccando il passaggio della peptidil transferasi tramite il legame alla subunità ribosomiale 50S e impedendo il legame dell′amminoacil-tRNA al ribosoma. Inibisce inoltre la sintesi delle proteine mitocondriali e dei cloroplasti e la formazione ribosomiale del (p)ppGpp, deprimendo la trascrizione dell′rRNA.
Modalità di resistenza: l′uso della cloramfenicolo acetiltransferasi acetila il prodotto e lo inattiva.
Spettro antimicrobico: questo è un antibiotico ad ampio spettro contro batteri gram positivi e gram negativi e viene utilizzato principalmente per scopi oftalmici e veterinari.
Avvertenza
Stock solutions should be stored at 2-8°C and are stable at 37°C for 5 days. Aqueous solutions are neutral and stable over a wide pH range, with 50% hydrolysis occurring after 290 days. Use of a borax buffered solution reduces this number to 14%. Solutions should be protected from light as photochemical decomposition results in a yellowing of the solution. Heating aqueous solutions at 115°C for 30 minutes results in a 10% loss of chloramphenicol.
Nota sulla preparazione
Stock solutions can be prepared directly in the vial at any concentration in the recommended range. A solution at 50 mg/mL in ethanol yields a clear, very faint, yellow solution. Degradation of chloramphenicol in aqueous solution is catalyzed by general acids and bases. This rate of degradation is independent of the ionic strength and pH.
Altre note
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive.
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Anthony J Brzoska et al.
PloS one, 8(2), e56090-e56090 (2013-02-15)
Members of the genus Acinetobacter have been the focus recent attention due to both their clinical significance and application to molecular biology. The soil commensal bacterium Acinetobacter baylyi ADP1 has been proposed as a model system for molecular and genetic
David G Kirk et al.
Applied and environmental microbiology, 80(16), 5141-5150 (2014-06-15)
Clostridium botulinum produces heat-resistant endospores that may germinate and outgrow into neurotoxic cultures in foods. Sporulation is regulated by the transcription factor Spo0A and the alternative sigma factors SigF, SigE, SigG, and SigK in most spore formers studied to date.
J N de Almeida Júnior et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 20(8), 784-790 (2013-12-21)
Trichosporon spp. have recently emerged as significant human pathogens. Identification of these species is important, both for epidemiological purposes and for therapeutic management, but conventional identification based on biochemical traits is hindered by the lack of updates to the species
David H Kwan et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(17), 5695-5705 (2015-04-15)
Blood transfusions are critically important in many medical procedures, but the presence of antigens on red blood cells (RBCs, erythrocytes) means that careful blood-typing must be carried out prior to transfusion to avoid adverse and sometimes fatal reactions following transfusion.
Uwe Richter et al.
Current biology : CB, 23(6), 535-541 (2013-03-05)
Proliferating cells require coordinated gene expression between the nucleus and mitochondria in order to divide, ensuring sufficient organelle number in daughter cells [1]. However, the machinery and mechanisms whereby proliferating cells monitor mitochondria and coordinate organelle biosynthesis remain poorly understood.