Vai a
C0857
Cloramfenicolo
meets USP testing specifications
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
D-(−)-treo-2,2-dicloro-N-[β-idrossi-α-(idrossimetil)-β-(4-nitrofenil)etil]acetammide, D-(−)-treo-2-dicloroacetammido-1-(4-nitrofenil)-1,3-propanediolo, D-treo-2,2-dicloro-N-[β-idrossi-α-(idrossimetil)-4-nitrofenetil]acetammide, Cloromicetina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
165,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
580,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2100,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.13
UNSPSC Code:
51102831
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-287-4
Beilstein/REAXYS Number:
2225532
MDL number:
165,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
97.0-103.0%
form
crystalline
mp
149-153 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble 100% (practically)
antibiotic activity spectrum
viruses
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Chemical structure: phenicole
Application
Chloramphenicol is a synthetic antibiotic, isolated from strains of Streptomyces venezuelae. It is often used for bacterial selection in molecular biology applications at 10-20 μg/mL and as a selection agent for transformed cells containing chloramphenicol reistance genes.
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: il cloramfenicolo inibisce la sintesi proteica batterica bloccando il passaggio della peptidil transferasi tramite il legame alla subunità ribosomiale 50S e impedendo il legame dell′amminoacil-tRNA al ribosoma. Inibisce inoltre la sintesi delle proteine mitocondriali e dei cloroplasti e la formazione ribosomiale del (p)ppGpp, deprimendo la trascrizione dell′rRNA.
Modalità di resistenza: l′uso della cloramfenicolo acetiltransferasi acetila il prodotto e lo inattiva.
Spettro antimicrobico: questo è un antibiotico ad ampio spettro contro batteri gram positivi e gram negativi e viene utilizzato principalmente per scopi oftalmici e veterinari.
Preparation Note
Stock solutions can be prepared directly in the vial at any recommended concentration. A solution at 50 mg/mL in ethanol yields a clear, very faint, yellow solution. Degradation of chloramphenicol in aqueous solution is catalyzed by general acids and bases. This rate of degradation is independent of the ionic strength and pH.
Disclaimer
Stock solutions should be stored at 2-8°C and are stable at 37°C for 5 days. Aqueous solutions are neutral and stable over a wide pH range, with 50% hydrolysis occurring after 290 days. Use of a borax buffered solution reduces this number to 14%. Solutions should be protected from light as photochemical decomposition results in a yellowing of the solution. Heating aqueous solutions at 115°C for 30 minutes results in a 10% loss of chloramphenicol.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C191931667BP854
Cloramfenicolo meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
C0857
Cloramfenicolo
Cloramfenicolo BioReagent, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
C1919
Cloramfenicolo
Cloramfenicolo VETRANAL®, analytical standard
Supelco
31667
Cloramfenicolo
Cloramfenicolo British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP854
Cloramfenicolo
description
meets USP testing specifications
description
BioReagent, suitable for plant cell culture
description
VETRANAL®, analytical standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
mycobacteria, Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
form
crystalline
form
powder
form
-
form
powder
assay
97.0-103.0%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloramfenicolo
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)