Yes, this product is soluble in water at 50 mg/mL at 20 °C.
C6158
Crystal Violet
≥90% purity anhydrous basis, ACS reagent, powder
Sinonimo/i:
Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Crystal Violet, ACS reagent, ≥90.0% anhydrous basis
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% anhydrous basis
Stato
powder
Perdita
≤7.5% loss on drying
Colore
green to very dark green
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L)
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 g/L at 27 °C
Densità
1.19 g/cm3 at 20 °C
Assorbimento
passes test
Compatibilità
passes test for sensitivity as indicator
Spettro attività antibiotica
fungi
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
can we make the solution just by dissolving in water?
1 risposta-