Documenti fondamentali
Y0000418
Methylrosanilinium chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Crystal Violet, Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
Scegli un formato
40 MG
133,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
40 MG
133,00 €
About This Item
Formula condensata:
C25H30N3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.98
Colour Index:
42555
Beilstein:
3580948
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gentian violet
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Methylrosanilinium chloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Performance of Gram and Acridine-orange staining in hand phlegmon.
Camillo Theo Müller et al.
Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS, 67(10), 1451-1452 (2014-06-11)
Metabolism and mode of action of gentian violet.
S N Moreno
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 83 Suppl 1, 308-320 (1988-11-01)
Ricardo L Berrios et al.
Dermatologic clinics, 29(1), 69-73 (2010-11-26)
The term pyoderma encompasses a variety of distinct entities including impetigo (bullous and nonbullous), erysipelas, cellulitis, folliculitis, and staphylococcal scalded skin syndrome. Treatment of pyodermas centers around wound care and appropriate antibiotic selection. Triphenylmethane dyes, such as gentian violet, represent
F Jahan et al.
The Malaysian journal of pathology, 36(3), 175-180 (2014-12-17)
Urethritis is one of the most important causes of morbidity and mortality in developing countries. The aim of this study was to detect common bacterial causes of urethritis in men by Gram stain, culture and multiplex PCR.185 male patients who
R Docampo et al.
Drug metabolism reviews, 22(2-3), 161-178 (1990-01-01)
Gentian violet has been used in medicine for almost 100 years: as an antiseptic for external use, as an antihelminthic agent by oral administration, and more recently, as a blood additive to prevent transmission of Chagas' disease. To date, no