C1794
Cellulase from Trichoderma sp.
BioReagent, suitable for plant cell culture, 3-10 units/mg solid
Sinonimo/i:
β-1,4-glucanase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
fungus (Trichoderma sp.)
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
powder
Attività specifica
3-10 units/mg solid
contiene
maltodextrin
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
cell culture | plant: suitable
applicazioni
agriculture
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
To standardize an enzymatic assay procedure of cellulase.