C1999
CMP-Sialic Acid Synthetase from Neisseria meningitidis group B
recombinant, expressed in E. coli BL21, ≥10 units/mg protein
Sinonimo/i:
CTP: N-Acylneuraminate cytidylyltransferase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli BL21
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized solid
Attività specifica
≥10 units/mg protein
PM
26.0 kDa
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.