Vai a
A0812
N-Acetylneuraminic acid
≥95% anhydrous basis, synthetic
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galactononulosonic acid, Lactaminic acid, NAN, NANA, Sialic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
94,30 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
237,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
494,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1180,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.27
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-023-1
Beilstein/REAXYS Number:
1716283
MDL number:
94,30 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
type
Type IV-S
assay
≥95% anhydrous basis
form
powder
color
white to off-white
mp
184-186  °C
solubility
H2O: ~50 mg/mL
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChI key
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
Application
N-Acetylneuraminic acid (NANA, Neu5Ac) is a major component of glycoconjugates such as glycolipids, glycoproteins and proteoglycans (sialogylcoproteins) where it confers selective binding characteristics to the glycosylated component. Neu5Ac is used to study its biochemistry, metabolism and uptake in vivo and in vitro. Neu5Ac is used in the development of nanocarriers.
Biochem/physiol Actions
Both sialic acid and neuraminic acid are loosely used to refer to conjugates of neuraminic acid. N-Acetylneuraminic acid is often found as the terminal sugar of cell surface glycoproteins. Cell surface glycoproteins have important roles in cell recognition and interaction as well as in cell adhesion. Membrane glycoproteins are also important in tumor growth and metastases.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A238819023110138
description
≥95% anhydrous basis, synthetic
description
≥98% (HPLC), from Escherichia coli
description
analytical standard
description
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
assay
≥95% anhydrous basis
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
Escherichia coli
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: ~50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: ≥10 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetylneuraminic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf