Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 520,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2080,00 € |
Informazioni su questo articolo
520,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
form
powder
General description
Cellulose azure is an insoluble cellodextrin together with water soluble reactive dye.
Application
Cellulose Azure has been used as a substrate for determining cellulase activity. It has also been used as a supplement in Modified Melin-Norkrans (MMN) medium for determining the lignocellulolytic activity of the fungi.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description cellulase substrate | description chitinase substrate | description certified by the BSC | description fibers, (medium) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form fibers |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?